Seleniuro de cobre 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Copper(II) selenide
IN1585-100G IN1585-25G
APOSIN1585-100GEA 618 EUR
APOSIN1585-100G APOSIN1585-25G
Seleniuro de cobre 99.99%
Seleniuro de cobre
Formula: CuSe
MW: 142.51 g/mol
Pto. de fusión: 550 °C (desc.)
Densidad: 5.99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016058
Núm. CAS: 1317-41-5
EINECS: 215-272-8
UN: 3283
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,02719