Seleniuro de cobre 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
IN1588-25G IN1588-100G
APOSIN1588-25GEA 317 EUR
APOSIN1588-25G APOSIN1588-100G
Seleniuro de cobre 99.999%
Seleniuro de cobre
Formula: CuSe
Densidad: 5,99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016058
Núm. CAS: 1317-41-5