Cobre (II) sulfato pentahidrato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 92.8 EUR
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
Cobre (II) sulfato pentahidrato 99%
Cobre (II) sulfato pentahidrato
Formula: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C (desc.)
Densidad: 2.284 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149681
Núm. CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,02682