Ácido hexacloroiridico (IV) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dihydrogen hexachloroiridate(IV) xhydrate (Chunks or pellets), Hydrogen iridium hexachloride, Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
IN1601-1G
APOSIN1601-1GEA 231 EUR
APOSIN1601-1G
Ácido hexacloroiridico (IV) 99%
Ácido hexacloroiridico (IV)
Formula: H₂Cl₆Ir·xH₂O
MW: 406,93 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149906
Núm. CAS: 110802-84-1
UN: 3260
ADR: 8,II