Disprosio 99,9%, virutas

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

IN1612-10G IN1612-50G
APOSIN1612-10GEA 139 EUR
APOSIN1612-10G APOSIN1612-50G
Disprosio 99,9%, virutas
Disprosio
Formula: Dy
Pto. Ebullición: 2335 °C
Pto. de fusión: 1409 °C
Densidad: 8,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010982
Núm. CAS: 7429-91-6
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR