Tribromuro de disprosio hidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN1633-100G IN1633-500G
APOSIN1633-100GEA 422 EUR
APOSIN1633-100G APOSIN1633-500G
Tribromuro de disprosio hidrato 99,9%
Tribromuro de disprosio hidrato
Formula: Br₃Dy·H₂O
Pto. de fusión: 881 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 29843-91-2