Trinitrato de disprosio pentahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1651-100G IN1651-25G
APOSIN1651-100GEA 499 EUR
APOSIN1651-100G APOSIN1651-25G
Trinitrato de disprosio pentahidrato 99,9%
Trinitrato de disprosio pentahidrato
Formula: DyN₃O₉·5H₂O
Pto. de fusión: 88,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149683
Núm. CAS: 10031-49-9
EINECS: 233-410-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III