Disprosio óxido 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1663-250G IN1663-25G
APOSIN1663-250GEA 1160 EUR
APOSIN1663-250G APOSIN1663-25G
Disprosio óxido 99,9%
Disprosio óxido
Formula: Dy₂O₃
Pto. de fusión: 2340 °C
Densidad: 7,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010986
Núm. CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0