Tribromuro de erbio nonahidrato 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Erbium (III) bromide nonahydrate
IN1687-100G IN1687-25G
APOSIN1687-100GEA 371 EUR
APOSIN1687-100G APOSIN1687-25G
Tribromuro de erbio nonahidrato 99.99%
Tribromuro de erbio nonahidrato
Formula: Br₃Er·9H₂O
MW: 569.11 g/mol
Pto. de fusión: 950 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209649
Núm. CAS: 29843-93-4