Tricloruro de erbio hexahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1693-100G IN1693-25G
APOSIN1693-100GEA 348 EUR
APOSIN1693-100G APOSIN1693-25G
Tricloruro de erbio hexahidrato 99,9%
Tricloruro de erbio hexahidrato
Formula: Cl₃Er·6H₂O
MW: 381.71 g/mol
Pto. de fusión: 774 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149693
Núm. CAS: 10025-75-9
EINECS: 233-385-0