Tricloruro de erbio, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 384 EUR
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Tricloruro de erbio, anhidro 99,9%
Tricloruro de erbio
Formula: Cl₃Er
Pto. Ebullición: 1500 °C
Pto. de fusión: 774 °C
Densidad: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010989
Núm. CAS: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0