Tricloruro de erbio hexahidrato 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1696-100G IN1696-25G
APOSIN1696-100GEA 270 EUR
APOSIN1696-100G APOSIN1696-25G
Tricloruro de erbio hexahidrato 99.99%
Tricloruro de erbio hexahidrato
Formula: Cl₃Er·6H₂O
MW: 381.71 g/mol
Pto. de fusión: 774 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149693
Núm. CAS: 10025-75-9