Tribromuro de europio 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
IN1762-100G IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA 1050 EUR
APOSIN1762-100G APOSIN1762-10G
Tribromuro de europio 99.99%
Tribromuro de europio
Formula: Br₃Eu
Pto. de fusión: 702 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 13759-88-1