Tricloruro de europio, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1765-25G
APOSIN1765-25GEA 1110 EUR
APOSIN1765-25G
Tricloruro de europio, anhidro 99,9%
Tricloruro de europio
Formula: Cl₃Eu
MW: 258,32 g/mol
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010994
Núm. CAS: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4