Trinitrato de europio hidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Europio (III) nitrato hidrato, Nitrato de europio (III) hidrato
IN1777-100G IN1777-10G
APOSIN1777-100GEA 1390 EUR
APOSIN1777-100G APOSIN1777-10G
Trinitrato de europio hidrato 99,9%
Trinitrato de europio hidrato
Formula: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 355.99
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149697
Núm. CAS: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III