Trinitrato de europio hidrato 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Europio (III) nitrato hidrato, Nitrato de europio (III) hidrato
IN1780-25G IN1780-5G IN1780-100G
APOSIN1780-25GEA 574 EUR
APOSIN1780-25G APOSIN1780-5G APOSIN1780-100G
Trinitrato de europio hidrato 99.99%
Trinitrato de europio hidrato
Formula: EuN₃O₉·xH₂O
MW: 355.99
Pto. de fusión: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149697
Núm. CAS: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III