Trinitrato de europio hidrato 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Europio (III) nitrato hidrato, Nitrato de europio (III) hidrato
IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 509 EUR
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Trinitrato de europio hidrato 99.999%
Trinitrato de europio hidrato
Formula: EuN₃O₉·xH₂O
Pto. de fusión: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149697
Núm. CAS: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III