Sodio bromato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 29 EUR
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Sodio bromato
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
Densidad: 3,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003476
Núm. CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II