Tricloruro de gadolinio, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 1010 EUR
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Tricloruro de gadolinio, anhidro 99,9%
Tricloruro de gadolinio
Formula: Cl₃Gd
Pto. de fusión: 609 °C
Densidad: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011024
Núm. CAS: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6