Tricloruro de gadolinio hexahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de gadolinio (III) hexahidrato, Gadolinio (III) cloruro hexahidrato
IN1822-100G IN1822-5G
APOSIN1822-100GEA 319 EUR
APOSIN1822-100G APOSIN1822-5G
Tricloruro de gadolinio hexahidrato 99,9%
Tricloruro de gadolinio hexahidrato
Formula: Cl₃Gd·6H₂O
MW: 371.7 g/mol
Densidad: 2.424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149732
Núm. CAS: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6