Galio 99.9999%, lingote
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN1855-10G IN1855-50G IN1855-100G
APOSIN1855-10GEA 255 EUR
APOSIN1855-10G APOSIN1855-50G APOSIN1855-100G
Galio 99.9999%, lingote
Galio
Formula: Ga
Pto. Ebullición: 2403 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 29,78 °C
Densidad: 5,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134045
Núm. CAS: 7440-55-3
UN: 2803
ADR: 8,III