Tribromuro de galio, anhidro 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Gallium (III) bromide
IN1867-100G IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA 1540 EUR
APOSIN1867-100G APOSIN1867-25G
Tribromuro de galio, anhidro 99.99%
Tribromuro de galio
Formula: Br₃Ga
MW: 309,44 g/mol
Pto. Ebullición: 279 °C
Pto. de fusión: 121,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016100
Núm. CAS: 13450-88-9