Cloruro de galio (III), anhidro 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Gallium trichloride
IN1873-100G
IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA
654
EUR
APOSIN1873-100G
APOSIN1873-500G
Cloruro de galio (III), anhidro 99.999%
Cloruro de galio (III)
Formula:
Cl₃Ga MW: 176.08 g/mol Pto. Ebullición: 225 Pto. de fusión: 78 °C Densidad: 2.47 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011018 Núm. CAS: 13450-90-3 EINECS: 236-610-0 UN: 3260 ADR: 8 II |