Trinitrato de galio hidrato 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN1888-25G IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA 282 EUR
APOSIN1888-25G APOSIN1888-5G
Trinitrato de galio hidrato 99.999%
Trinitrato de galio hidrato
Formula: GaN₃O₉·H₂O
MW: 273.75 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149723
Núm. CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II