Tetracloruro de hafnio 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hafnium tetrachloride
IN1954-100G
IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA
0
EUR
APOSIN1954-100G
APOSIN1954-25G
Tetracloruro de hafnio 98+%
Tetracloruro de hafnio
Formula:
Cl₄Hf MW: 320.3 g/mol Pto. de fusión: 320 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011034 Núm. CAS: 13499-05-3 UN: 3260 ADR: 8 II |