Holmio 99,9%, en polvo –40 mesh
Proveedor: Apollo Scientific
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 1450 EUR
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmio 99,9%, en polvo –40 mesh
Holmio
Formula: Ho
MW: 164.93 g/mol
Pto. Ebullición: 2600 °C
Pto. de fusión: 1474 °C
Densidad: 8.8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011049
Núm. CAS: 7440-60-0