Tricloruro de holmio hexahidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
IN1975-100G IN1975-25G
APOSIN1975-100GEA 290 EUR
APOSIN1975-100G APOSIN1975-25G
Tricloruro de holmio hexahidrato 98%
Tricloruro de holmio hexahidrato
Formula: Cl₃Ho·6H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149739
Núm. CAS: 14914-84-2