Tricloruro de holmio, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de holmio (III), Holmio (III) cloruro
IN1981-25G IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA 522 EUR
APOSIN1981-25G APOSIN1981-5G
Tricloruro de holmio, anhidro 99,9%
Tricloruro de holmio
Formula: Cl₃Ho
Pto. Ebullición: 1500 °C
Pto. de fusión: 718 °C
Densidad: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011051
Núm. CAS: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1