Pentaóxido de diiodo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 203 EUR
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
Pentaóxido de diiodo 99%
Pentaóxido de diiodo
Formula: I₂O₅
Pto. de fusión: 275…350 °C (desc.)
Densidad: 5,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011356
Núm. CAS: 12029-98-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II