Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ACS
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio y hierro (II) sulfato hexahidrato
IN2044-500G IN2044-2KG
APOSIN2044-500GEA 116 EUR
APOSIN2044-500G APOSIN2044-2KG
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato ACS
Amonio hierro (II) sulfato hexahidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 1.864 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150530
Núm. CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8