Hierro (III) bromuro, anhidro
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tribromuro de hierro
IN2056-100G
IN2056-25G
IN2056-5G
APOSIN2056-100GEA
140
EUR
APOSIN2056-100G
APOSIN2056-25G
APOSIN2056-5G
Hierro (III) bromuro, anhidro
Hierro (III) bromuro
Formula:
Br₃Fe MW: 295.56 g/mol Pto. de fusión: 200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016082 Núm. CAS: 10031-26-2 EINECS: 233-089-1 Índice Merck: 12,04060 |