Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
IN2059-100G
IN2059-1KG
IN2059-50G
APOSIN2059-100GEA
58
EUR
APOSIN2059-100G
APOSIN2059-1KG
APOSIN2059-50G
Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Hierro (II) cloruro tetrahidrato
Formula:
FeCl₂·4H₂O Pto. de fusión: 105…110 °C Densidad: 1,93 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149709 Núm. CAS: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,II |