Hierro (III) cloruro hexahidrato ACS
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de hierro hexahidrato
IN2065-1KG IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA 221 EUR
APOSIN2065-1KG APOSIN2065-5KG
Hierro (III) cloruro hexahidrato ACS
Hierro (III) cloruro hexahidrato
Formula: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3 g/mol
Pto. Ebullición: 280…285 °C
Pto. de fusión: 37 °C
Densidad: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149712
Núm. CAS: 10025-77-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,04048