Hierro (III) nitrato nonahidrato 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trinitrato de hierro nonahidrato
IN2077-25G IN2077-5G
APOSIN2077-25GEA 596 EUR
APOSIN2077-25G APOSIN2077-5G
Hierro (III) nitrato nonahidrato 99.999%
Hierro (III) nitrato nonahidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C
Pto. de fusión: 47,2 °C
Densidad: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149708
Núm. CAS: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1,III