Ferric pyrophosphate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
IN2087-1KG
IN2087-500G
APOSIN2087-1KGEA
203
EUR
APOSIN2087-1KG
APOSIN2087-500G
Ferric pyrophosphate, grado técnico
Ferric pyrophosphate
Formula:
Fe₄O₂₁P₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016091 Núm. CAS: 10058-44-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...