Hierro (II) sulfuro 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ferrous sulphide
IN2092-25G IN2092-5G
APOSIN2092-25GEA 369 EUR
APOSIN2092-25G APOSIN2092-5G
Hierro (II) sulfuro 99.99%
Hierro (II) sulfuro
Formula: FeS
MW: 87.91 g/mol
Pto. de fusión: 1195 °C
Densidad: 4.74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011013
Núm. CAS: 1317-37-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Índice Merck: 12,04106