Trifluorometanosulfonato de hierro (II)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN20952-5G IN20952-25G
APOSIN20952-5GEA 46.6 EUR
APOSIN20952-5G APOSIN20952-25G
Trifluorometanosulfonato de hierro (II)
Trifluorometanosulfonato de hierro (II)
Formula: C₂F₆FeO₆S₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460524
Núm. CAS: 59163-91-6
UN: 3260
ADR: 8,II