Trihidróxido de lantano 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2140-250G IN2140-50G
APOSIN2140-250GEA 217 EUR
APOSIN2140-250G APOSIN2140-50G
Trihidróxido de lantano 99.99%
Trihidróxido de lantano
Formula: H₃LaO₃
MW: 189.93 g/mol
Densidad: 4.28
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016160
Núm. CAS: 14507-19-8
UN: 3262
ADR: 8 II