Lanthanum(III) nitrate hydrate 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
IN2152-100G IN2152-500G
APOSIN2152-100GEA 72.5 EUR
APOSIN2152-100G APOSIN2152-500G
Lanthanum(III) nitrate hydrate 99.99%
Lanthanum(III) nitrate hydrate
Formula: H₂LaN₃O₁₀
Número MDL: MFCD00011067
Núm. CAS: 100587-94-8