Litio bromuro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2314-100G IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA 43.5 EUR
APOSIN2314-100G APOSIN2314-500G
Litio bromuro 99%
Litio bromuro
Formula: LiBr
Pto. Ebullición: 1265 °C
Pto. de fusión: 550 °C
Densidad: 3,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8