Litio cloruro, anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 841 EUR
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Litio cloruro, anhidro 99,9%
Litio cloruro
Formula: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Pto. Ebullición: 1325…1360 °C
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3