Litio cloruro, anhidro 99,95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2326-100G IN2326-25G IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA 261 EUR
APOSIN2326-100G APOSIN2326-25G APOSIN2326-250G
Litio cloruro, anhidro 99,95%
Litio cloruro
Formula: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Pto. Ebullición: 1325…1360 °C
Pto. de fusión: 605 °C
Densidad: 2,068 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011078
Núm. CAS: 7447-41-8