Litio hidróxido monohidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 1210 EUR
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Litio hidróxido monohidrato 98%
Hidróxido de litio monohidrato
Formula: LiOH·1H₂O
Pto. Ebullición: 924 °C
Pto. de fusión: 462 °C
Densidad: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149772
Núm. CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II