Magnesio sulfato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sulfato de magnesio
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 24.8 EUR
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
Magnesio sulfato 98%
Magnesio sulfato
Formula: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Pto. de fusión: 1124 °C (desc.)
Densidad: 2.66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-296-2
Índice Merck: 12,05731