Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2521-100G IN2521-500G IN2521-1KG
APOSIN2521-100GEA 26.1 EUR
APOSIN2521-100G APOSIN2521-500G APOSIN2521-1KG
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato 99%
Manganeso (II) cloruro tetrahidrato
Formula: MnCl₂·4H₂O
MW: 197,9 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149792
Núm. CAS: 13446-34-9