Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2623-50G IN2623-250G
APOSIN2623-50GEA 109 EUR
APOSIN2623-50G APOSIN2623-250G
Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Neodymium(III) acetate hydrate
Formula: C₆H₁₁NdO₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150120
Núm. CAS: 334869-71-5
EINECS: 228-244-5