Tricloruro de neodimio hexahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN2632-100G IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA 248 EUR
APOSIN2632-100G APOSIN2632-50G
Tricloruro de neodimio hexahidrato 99,9%
Tricloruro de neodimio hexahidrato
Formula: Cl₃Nd·6H₂O
MW: 358,69 g/mol
Pto. de fusión: 124 °C
Densidad: 2,282 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149801
Núm. CAS: 13477-89-9