Neodimio (III) óxido 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
IN2650-250G IN2650-50G
APOSIN2650-250GEA 203 EUR
APOSIN2650-250G APOSIN2650-50G
Neodimio (III) óxido 99,9%
Neodimio (III) óxido
Formula: Nd₂O₃
Pto. Ebullición: 3760 °C
Pto. de fusión: 2272 °C
Densidad: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011134
Núm. CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1