Neodimio (III) óxido 99.999%
Proveedor: Apollo Scientific
IN2656-100G IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA 0 EUR
APOSIN2656-100G APOSIN2656-10G
Neodimio (III) óxido 99.999%
Neodimio (III) óxido
Formula: Nd₂O₃
Pto. Ebullición: 3760 °C
Pto. de fusión: 2272 °C
Densidad: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011134
Núm. CAS: 1313-97-9