Níquel (II) bromuro, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
IN2674-250G
IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA
603
EUR
APOSIN2674-250G
APOSIN2674-50G
Níquel (II) bromuro, anhidro 99%
Níquel (II) bromuro
Formula:
Br₂Ni Pto. de fusión: 963 °C Densidad: 5,098 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011141 Núm. CAS: 13462-88-9 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |